Imprimer
3,3'-Diaminobenzophénone 90+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Bis(3-aminophenyl)methanone
L09128.03 L09128.06
L09128.03EA 59.7 EUR
L09128.03 L09128.06
3,3'-Diaminobenzophénone 90+%
3,3'-Diaminobenzophénone
Purity: 90+% CAS No.: 611-79-0 Molecular Formula: C13H12N2O Formula Weight: 212.25 Melting Point: 148-152° Boiling Point: 285°/11mm MDL No.: MFCD00014774
Formule: C₁₃H₁₂N₂O
Point d'ébullition: 285 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 148…152 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014774
Numéro CAS: 611-79-0
EINECS: 210-281-3