Imprimer
2-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
B25618.06 B25618.14
B25618.06EA 109 EUR
B25618.06 B25618.14
2-Chloro-5-fluoroaniline ≥97%
2-Chloro-5-fluoroaniline
Purity: 97% CAS No.: 452-83-5 Molecular Formula: C6H5ClFN Formula Weight: 145.56 Refractive Index: 1.5560 Odour: Characteristic Boiling Point: 211° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00084852
Formule: C₆H₅ClFN
Point d'ébullition: 211 °C
Point de fusion: ∼ 26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00084852
Numéro CAS: 452-83-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III