2,3-Diméthyl-4-fluoroaniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Fluoro-2,3-xylidine
Purity: 97%
CAS No.: 1737-68-4
Molecular Formula: C8H10FN
Formula Weight: 139.17
Melting Point: 42-46°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD04972870
Formule:
C₈H₁₀FN Point de fusion: 42…46 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04972870 Numéro CAS: 1737-68-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |