Imprimer
Hydrocortisone 98
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A16292.14 A16292.03 A16292.06
A16292.14EA 587 EUR
A16292.14 A16292.03 A16292.06
Hydrocortisone 98
Hydrocortisone
Purity: 98% CAS No.: 50-23-7 Molecular Formula: C21H30O5 Formula Weight: 362.47 Physical Form: Powder Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 213-215° Beilstein Reference: 1354819 Merck Reference: 14,4787 MDL No.: MFCD00011654
A natural corticosteroid and anti-inflammatory compound
Formule: C₂₁H₃₀O₅
Poids moléculaire: 362.47 g/mol
Point d'ébullition: 567
Point de fusion: 213…215 °C
Densité: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011654
Numéro CAS: 50-23-7
EINECS: 200-020-1