Imprimer
Hydrocortisone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
352450050 352450010 352450250 352451000
ACRO352450050EA 207 EUR
ACRO352450050 ACRO352450010 ACRO352450250 ACRO352451000
Hydrocortisone 98%
Hydrocortisone
Formule: C₂₁H₃₀O₅
Poids moléculaire: 362.47 g/mol
Point d'ébullition: 567
Point de fusion: 212…217 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011654
Numéro CAS: 50-23-7
EINECS: 200-020-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 212 to 217 °C
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +150° to +156° (20 °C, 589 nm) (C=1, dioxane)