1,4-Diaminobutane dichlorhydrate 99+%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₁₄Cl₂N₂ Point de fusion: 280 °C Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012526 Numéro CAS: 333-93-7 EINECS: 206-375-9 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |