2,4-Dinitro-1-naphtol, poudre jaune foncé C.I. 10315
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Acid Yellow 24, 1,3-Dinitro-4-hydroxynaphthalene, Martius Yellow
Soluble in methanol (0,1%-clear dark yellow solution), EGME; Less soluble in water, ethanol.
Soluble in methanol (0,1%-clear dark yellow solution), EGME; Less soluble in water, ethanol.
Formule:
C₁₀H₆N₂O₅ Point d'ébullition: 408 °C (1013 hPa) Point de fusion: 130…132 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065352 Numéro CAS: 605-69-6 EINECS: 210-093-1 |
Résultats des tests de spécification
Identity Test | Passes |