3',5'-Diméthoxy-4'-hydroxyacétophénone ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1-(3,5-Diméthoxy-4-hydroxyphényl)éthane-1-one
Purity: 97%
CAS No.: 2478-38-8
Molecular Formula: C10H12O4
Formula Weight: 196.2
Melting Point: 117-122°
Beilstein Reference: 1966119
Formule:
C₁₀H₁₂O₄ Poids moléculaire: 196.2 Point d'ébullition: 335 Point de fusion: 117…122 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008748 Numéro CAS: 2478-38-8 EINECS: 219-610-5 |