Imprimer
4-tert-Butyl-o-phénylènediamine 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-tert-Butylbenzène-1,2-diamine, 4-tert-Butyl-1,2-phénylènediamine
H32205.PG H32205.03 H32205.06
H32205.PGEA 0 EUR
H32205.PG H32205.03 H32205.06
4-tert-Butyl-o-phénylènediamine 97%
4-tert-Butyl-o-phénylènediamine
Purity: 97% CAS No.: 68176-57-8 Molecular Formula: C10H16N2 Formula Weight: 164.25 Melting Point: 98-100° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00052695
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Point de fusion: 98…100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052695
Numéro CAS: 68176-57-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III