Imprimer
4-(Diméthylamino)benzophénone 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B20389.06 B20389.14 B20389.22
B20389.06EA 73 EUR
B20389.06 B20389.14 B20389.22
4-(Diméthylamino)benzophénone 98%
4-(Diméthylamino)benzophénone
Purity: 98% CAS No.: 530-44-9 Molecular Formula: C15H15NO Formula Weight: 225.29 Melting Point: 88-90° Merck Reference: 14,3233 MDL No.: MFCD00008311
Formule: C₁₅H₁₅NO
Point d'ébullition: 245…250 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 88…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008311
Numéro CAS: 530-44-9
EINECS: 208-478-4
Indice Merck: 14,3233