Tris(perfluorobutyl)amine étalon MS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 311-89-7
Molecular Formula: [CF3(CF2)3]3N
Formula Weight: 671.10
Refractive Index: 1.2890
Melting Point: -52°
Boiling Point: 177-180°
MDL No.: MFCD00000436
Formule:
C₁₂F₂₇N Point d'ébullition: 177…180 °C Point de fusion: –52 °C Densité: 1,880 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000436 Numéro CAS: 311-89-7 EINECS: 206-223-1 |