Acétonitrile, EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Cyanométhane
, Méthyle cyanure
, Cyanure de méthyle
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ300
Les solvants EMSURE® sont adaptés à un large éventail d'applications classiques de laboratoire et sont fréquemment utilisés pour des applications réglementées et hautement exigeantes. Merck déclare que la gamme EMSURE® est conforme à l'ACS, avec la partie réactif de la Pharmacopée européenne (Reag. Ph. Eur.) et aussi avec les normes ISO.
Formule:
H₃CCN Poids moléculaire: 41,05 g/mol Point d'ébullition: 81,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: –45,7 °C Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 2 °C (coupe fermée) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001878 Numéro CAS: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Indice Merck: 13,00071 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -45.7 °C |
Molar Mass | 41.05 g/mol |
Boiling Point | 81.6 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 97 hPa (20 °C) |
Flash Point | 2 °C |
Refractive Index | 1.34 |
Explosion Limit | 3.0 - 17 %(V) |
Density | 0.786 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 524 °C |