1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₁₁N₃ Point de fusion: –68 °C Point éclair: 154 °C |
Numéro MDL:
MFCD00009819 Numéro CAS: 5036-48-6 EINECS: 225-730-9 UN: 2735 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5170 to 1.5210 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |