Imprimer
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A14169.50 A14169.18 A14169.30
A14169.50EA 0 EUR
A14169.50 A14169.18 A14169.30
1-(3-Aminopropyl)imidazole 98%
1-(3-Aminopropyl)imidazole
Purity: 98% CAS No.: 5036-48-6 Molecular Formula: C6H11N3 Formula Weight: 125.18 Flash Point: 154°(309°F) Refractive Index: 1.5190 Odour: Amine-like pH: 11.3 Melting Point: -68° Boiling Point: 296° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00009819
Formule: C₆H₁₁N₃
Point d'ébullition: 296 °C
Point de fusion: –68 °C
Densité: 1,062
Point éclair: 154 °C (309 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009819
Numéro CAS: 5036-48-6
EINECS: 225-730-9
ADR: 8,II