Imprimer
4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de 4-hydroxyphénéthylammonium
A12220.06 A12220.14
A12220.06EA 37 EUR
A12220.06 A12220.14
4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate 98%
4-(2-Aminoéthyl)phénol chlorhydrate
Purity: 98% CAS No.: 60-19-5 Molecular Formula: C8H11NO.HCl Formula Weight: 173.65 Melting Point: 271-274° Beilstein Reference: 3627058 Merck Reference: 14,9835 MDL No.: MFCD00012901
Formule: C₈H₁₂ClNO
Poids moléculaire: 173.64
Point de fusion: 271…274 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012901
Numéro CAS: 60-19-5
EINECS: 200-462-5