Imprimer
4-(2-Aminoéthyl)phénol 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
140610050 140610250
ACRO140610050EA 88.4 EUR
ACRO140610050 ACRO140610250
4-(2-Aminoéthyl)phénol 97%
4-(2-Aminoéthyl)phénol
Formule: C₈H₁₁NO
Point d'ébullition: 175…181 °C (8 mmHg)
Point de fusion: 158…163 °C
Numéro MDL: MFCD00008193
Numéro CAS: 51-67-2
EINECS: 200-115-8
UN: 3263
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Off-white to beige to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 158 to 163 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %