Orthobenzoate de triméthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 707-07-3
Molecular Formula: (C6H5)C(OCH3)3
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.4890
Boiling Point: 87-88°/7mm
Beilstein Reference: 777623
MDL No.: MFCD00008474
Formule:
C₁₀H₁₄O₃ Point d'ébullition: 87…88 °C (7 mmHg) Densité: 1,060 Point éclair: 82 °C (179 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008474 Numéro CAS: 707-07-3 EINECS: 211-897-5 |