Imprimer
Carbonate de bis(trichlorométhyle), Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14283.0005 8.14283.0025 8.14283.0100 8.14283.1000
8.14283.0005EA 45.1 EUR
8.14283.0005 8.14283.0025 8.14283.0100 8.14283.1000
Carbonate de bis(trichlorométhyle), Sigma-Aldrich®
Carbonate de bis(trichlorométhyle)
Formule: C₃Cl₆O₃
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 77…81 °C
Densité: 1,629 g/cm³ (80 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062848
Numéro CAS: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 77 - 81 °C
Molar Mass 296.75 g/mol
Boiling Point 105 °C (30 hPa)
Vapor Pressure 16 hPa (90 °C)
Density 1.6 g/cm3 (20 °C)