Imprimer
D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(+)-2-Méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohex-2-ène-1-one
L07130.14 L07130.22
L07130.14EA 54.9 EUR
L07130.14 L07130.22
D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one 96%
D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one
Purity: 96% CAS No.: 2244-16-8 Molecular Formula: C10H14O Formula Weight: 150.22 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4980 Odour: Pleasant Boiling Point: 228-230° Beilstein Reference: 2042970 Merck Reference: 14,1874 Optical Rotation: +59° (neat) MDL No.: MFCD00062997
Formule: C₁₀H₁₄O
Poids moléculaire: 150.22 g/mol
Point d'ébullition: 228…230 °C
Densité: 0.959
Point éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062997
Numéro CAS: 2244-16-8
EINECS: 218-827-2
Indice Merck: 14,1874