Imprimer
D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one (naturel) 96%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(+)-2-Méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohex-2-ène-1-one
150680250 150681000
ACRO150680250EA 48.5 EUR
ACRO150680250 ACRO150681000
D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one (naturel) 96%
D-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one
Formule: C₁₀H₁₄O
Poids moléculaire: 150.22 g/mol
Point d'ébullition: 230
Densité: 0.956 g/cm³
Point éclair: 97 °C
Numéro MDL: MFCD00062997
Numéro CAS: 2244-16-8
EINECS: 218-827-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (25°C) 0.953 to 0.962
Specific optical rotation +52.0° to +62.0° (20°C, 589 nm) (neat)