Imprimer
Dithio-1,4-érythritol 99+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
171660010 171660050 171660250
ACRO171660010EA 49.1 EUR
ACRO171660010 ACRO171660050 ACRO171660250
Dithio-1,4-érythritol 99+%
Dithio-1,4-érythritol
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82…86 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063750
Numéro CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Solubility (1 % in water) Clear to slightly hazy colorless