Imprimer
Dithio-1,4-érythritol, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diol, DTE
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
1.24511.0005 1.24511.0025
1.24511.0005EA 101 EUR
1.24511.0005 1.24511.0025
Dithio-1,4-érythritol, Millipore®
Dithio-1,4-érythritol
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Poids moléculaire: 154.25 g/mol
Point d'ébullition: 286
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063750
Numéro CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8