Imprimer
Dithio-1,4-érythritol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10138.03 A10138.06 A10138.14
A10138.03EA 38.7 EUR
A10138.03 A10138.06 A10138.14
Dithio-1,4-érythritol ≥99%
Dithio-1,4-érythritol
Purity: 99% CAS No.: 6892-68-8 Molecular Formula: C4H10O2S2 Formula Weight: 154.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Stench Beilstein Reference: 1719756 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00063750
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063750
Numéro CAS: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
ADR: 9,