Imprimer
L-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(-)-2-Méthyl-5-(1-méthylvinyl)cyclohex-2-ène-1-one
154590050 154591000 154595000
ACRO154590050EA 31.8 EUR
ACRO154590050 ACRO154591000 ACRO154595000
L-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one 99%
L-p-Mentha-1(6),8-diène-2-one
Formule: C₁₀H₁₄O
Poids moléculaire: 150.22 g/mol
Point d'ébullition: 227
Point de fusion: 25.2
Densité: 0.958 g/cm³
Point éclair: 88 °C
Numéro MDL: MFCD00001578
Numéro CAS: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4950 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25/25°C) 0.956 to 0.961
Specific optical rotation -57° to -62° (20°C, 589 nm) (neat)