Imprimer
(Méthylthio)acétate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (Methylthio)acetic ethyl ester, Ethyl 2-(methylthio)acetate
B24285.14 B24285.22
B24285.14EA 77.3 EUR
B24285.14 B24285.22
(Méthylthio)acétate d'éthyle ≥98%
(Méthylthio)acétate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 4455-13-4 Molecular Formula: CH3SCH2CO2CH2CH3 Formula Weight: 134.20 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4600 Odour: Characteristic Boiling Point: 176° Beilstein Reference: 1744999 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009182
Formule: C₅H₁₀O₂S
Poids moléculaire: 134.2 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C
Densité: 1.06
Point éclair: 59 °C (138 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009182
Numéro CAS: 4455-13-4
EINECS: 224-700-2
UN: 3272
ADR: 3 III