Imprimer
Acide (éthylthio)acétique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (Ethylthio)aceticacid
L04743.06 L04743.14
L04743.06EA 41.9 EUR
L04743.06 L04743.14
Acide (éthylthio)acétique ≥97%
Acide (éthylthio)acétique
Purity: 97% CAS No.: 627-04-3 Molecular Formula: CH3CH2SCH2CO2H Formula Weight: 120.18 Refractive Index: 1.4860 Boiling Point: 117-118°/11mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00021769
Formule: C₄H₈O₂S
Poids moléculaire: 120.17 g/mol
Point d'ébullition: 117…118 °C (11 mmHg)
Point de fusion: –8.5 °C
Densité: 1.1497 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00021769
Numéro CAS: 627-04-3
EINECS: 210-979-8
UN: 3265
ADR: 8 III