N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine, Millipore®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
MQ100
Formule:
C₆H₁₃NO₄ Poids moléculaire: 163.17 g/mol Point de fusion: 185…192 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004295 Numéro CAS: 150-25-4 EINECS: 205-755-1 |