N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine, Calbiochem®
Marques : Merck Millipore CalbiochemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₃NO₄ Point de fusion: 185…192 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004295 Numéro CAS: 150-25-4 EINECS: 205-755-1 |