N,N-Bis(2-hydroxyéthyl)glycine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-(Bis(2-hydroxyethyl)amino)acetic acid, N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycine
Purity: 99%
CAS No.: 150-25-4
Molecular Formula: C6H13NO4
Formula Weight: 163.17
pH: 4-5
Melting Point: ca 191° dec.
Beilstein Reference: 1769362
Merck Reference: 14,1201
MDL No.: MFCD00004295
Good's buffers
Formule:
C₆H₁₃NO₄ Poids moléculaire: 163.17 g/mol Point de fusion: ∼ 191 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004295 Numéro CAS: 150-25-4 EINECS: 205-755-1 |