(4-Nitrophényl)acétate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Ethyl 4-nitrohenylacetate, Ethyl (4-nitrophenyl)acetate, Ethyl 4-nitrophenylacetate
Purity: 98%
CAS No.: 5445-26-1
Molecular Formula: C10H11NO4
Formula Weight: 209.20
Melting Point: 62-66°
Beilstein Reference: 2053241
Formule:
C₁₀H₁₁NO₄ Point de fusion: 62…66 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017046 Numéro CAS: 5445-26-1 EINECS: 226-646-5 |