Imprimer
(4-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle 97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
189840100 189840500
ACRO189840100EA 85.2 EUR
ACRO189840100 ACRO189840500
(4-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle 97%
(4-Méthoxyphényl)acétate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₄O₃
Point d'ébullition: 108…111 °C (3 mmHg)
Densité: 1,097 g/cm³
Point éclair: 46 °C
Numéro MDL: MFCD00040760
Numéro CAS: 14062-18-1
EINECS: 237-903-6
UN: 3272
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %