Imprimer
(4-Bromophényl)acétate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B22165.14 B22165.06 B22165.22
B22165.14EA 197 EUR
B22165.14 B22165.06 B22165.22
(4-Bromophényl)acétate d'éthyle ≥98%
(4-Bromophényl)acétate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 14062-25-0 Molecular Formula: C10H11BrO2 Formula Weight: 243.10 Melting Point: 29-31° Boiling Point: 88-90°/0.35mm MDL No.: MFCD00016333
Formule: C₁₀H₁₁BrO₂
Point d'ébullition: 88…90 °C (0,35 mmHg)
Point de fusion: 29…31 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016333
Numéro CAS: 14062-25-0