Imprimer
3-Pyridylacétate d'éthyle 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 3-pyridineacetate, Ethyl 2-(pyridin-3-yl)acetate, Ethyl (3-pyridyl)acetate, Ethyl 3-pyridylacetate
118920250 118920050
ACRO118920250EA 330 EUR
ACRO118920250 ACRO118920050
3-Pyridylacétate d'éthyle 99%
3-Pyridylacétate d'éthyle
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 80 °C (,4 mmHg)
Densité: 1,08 g/cm³
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006411
Numéro CAS: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %