Imprimer
Acide (3,5-diméthoxy-4-hydroxyphényl)acétique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
H27231.06 H27231.03
H27231.06EA 136 EUR
H27231.06 H27231.03
Acide (3,5-diméthoxy-4-hydroxyphényl)acétique ≥97%
Acide (3,5-diméthoxy-4-hydroxyphényl)acétique
Purity: 97% CAS No.: 4385-56-2 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.21 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 2851658
Formule: C₁₀H₁₂O₅
Poids moléculaire: 212.2 g/mol
Point de fusion: 127…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016834
Numéro CAS: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4