Imprimer
(3,3,3-Trifluoropropyl)triméthoxysilane ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L16671.06 L16671.14
L16671.06EA 90.4 EUR
L16671.06 L16671.14
(3,3,3-Trifluoropropyl)triméthoxysilane ≥97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)triméthoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 429-60-7 Molecular Formula: CF3CH2CH2Si(OCH3)3 Formula Weight: 218.25 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.3550 Boiling Point: 144° Beilstein Reference: 1762962 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039266
Formule: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Point d'ébullition: 144 °C
Densité: 1,140
Point éclair: 38 °C (100 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039266
Numéro CAS: 429-60-7
EINECS: 207-059-3
ADR: 3,III