Imprimer
2-Pyridylacétate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Ethyl 2-Pyridylacetate, Ethyl 2-pyridineacetate, Ethyl (2-pyridyl)acetate
B23988.06 B23988.14 B23988.22
B23988.06EA 69.2 EUR
B23988.06 B23988.14 B23988.22
2-Pyridylacétate d'éthyle ≥98%
2-Pyridylacétate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 2739-98-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4970 Boiling Point: 69-70°/0.05mm Beilstein Reference: 123817 MDL No.: MFCD00006359
Formule: C₉H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 69…70 °C (0,05 mmHg)
Point de fusion: 86…90 °C
Densité: 1,084
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006359
Numéro CAS: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1