Tributylallylétain 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₅H₃₂Sn Point d'ébullition: 88…92 °C (,2 mmHg) Densité: 1,068 g/cm³ Point éclair: >110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010346 Numéro CAS: 24850-33-7 EINECS: 246-494-3 UN: 2788 ADR: 6.1,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |