Tributylallylétain ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Tributylallylstannane
Purity: 97%
CAS No.: 24850-33-7
Molecular Formula: C15H32Sn
Formula Weight: 331.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 103°(217°F)
Refractive Index: 1.4860
Boiling Point: 100-102°/0.5mm
Beilstein Reference: 3588340
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD00010346
Formule:
C₁₅H₃₂Sn Point d'ébullition: 100…102 °C (0,5 mmHg) Densité: 1,079 Point éclair: 103 °C (217 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00010346 Numéro CAS: 24850-33-7 EINECS: 246-494-3 UN: 2788 ADR: 6.1,III |