Imprimer
Bromure de (2-bromoéthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B24833.06 B24833.14
B24833.06EA 44.2 EUR
B24833.06 B24833.14
Bromure de (2-bromoéthyl)triphénylphosphonium ≥98%
Bromure de (2-bromoéthyl)triphénylphosphonium
Purity: 98% CAS No.: 7301-93-1 Molecular Formula: BrCH2CH2P(C6H5)3Br Formula Weight: 450.15 Melting Point: 186-189° MDL No.: MFCD04039352
Formule: C₂₀H₁₉Br₂P
Point de fusion: 186…189 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039352
Numéro CAS: 7301-93-1