Imprimer
Acide (1S,2S)-(+)-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
H52290.03 H52290.06
H52290.03EA 110 EUR
H52290.03 H52290.06
Acide (1S,2S)-(+)-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98%
Acide (1S,2S)-(+)-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Purity: 98+% CAS No.: 21963-41-7 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 MDL No.: MFCD00151258
Formule: C₈H₁₂O₄
Poids moléculaire: 172.18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151258
Numéro CAS: 21963-41-7