Imprimer
Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): ((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.22311.0100 8.22311.9010
8.22311.0100EA 54.2 EUR
8.22311.0100 8.22311.9010
Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique, Sigma-Aldrich®
Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
Poids moléculaire: 232.3 g/mol
Point d'ébullition: 375
Point de fusion: 195
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064157
Numéro CAS: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1
UN: 3261
ADR: 8 II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 195 °C decomposes
Molar Mass 232.30 g/mol
pH 0.3 (200 g/l, H2O)