Acide (1S)-(+)-2-oxobornane-10-sulfonique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
((1S,4R)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (1S)-(+)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, D(+)-Camphor-10-sulphonic acid, (1S)-(+)-7,7-Dimethylbicyclo(2.2.1)-2-heptanon-1-methane sulphonic acid, (1S)-(+)-10-Camphorsulphonic acid, D-Camphorsulphonic acid
Formule:
C₁₀H₁₆O₄S Poids moléculaire: 232.3 g/mol Point d'ébullition: 375 Point de fusion: >190 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00064157 Numéro CAS: 3144-16-9 EINECS: 221-554-1 UN: 3261 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | ≥190 °C |
Loss on drying | ≤2 % (1 g, 105 °C, 5 hrs) |
Specific optical rotation | +21° to +23° (25 °C, 589 nm) (c=20, H2O) |
Titration with NaOH | 98.5 to 101.5 % (On dried substance) |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |