Acide (1R,2R)-(-)-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(1R,2R)-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, (1R,2R)-(-)-trans-Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 46022-05-3
Molecular Formula: C8H12O4
Formula Weight: 172.18
Physical Form: Solid
Appearance: White
MDL No.: MFCD00062973
Formule:
C₈H₁₂O₄ Poids moléculaire: 172.18 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00062973 Numéro CAS: 46022-05-3 |