Imprimer
Acide (1R)-(-)-2-oxobornane-10-sulfonique, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.40094.0100 8.40094.0010
8.40094.0100EA 169 EUR
8.40094.0100 8.40094.0010
Acide (1R)-(-)-2-oxobornane-10-sulfonique, Sigma-Aldrich®
Acide (1R)-(-)-2-oxobornane-10-sulfonique
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
Point d'ébullition: 375 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 193…196 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150753
Numéro CAS: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 193 - 196 °C decomposes
Molar Mass 232.30 g/mol
pH 1.2 - 1.4 (20 g/l, H2O)