Imprimer
Acide (1R)-(-)-2-oxobornane-10-sulfonique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): L(-)-Camphor-10-sulphonic acid, (1R)-(-)-2-Oxobornane-10-sulphonic acid, ((1R,4S)-7,7-Dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl)methanesulphonic acid, (-)-CSA
B21553.14 B21553.22 B21553.36 B21553.XX
B21553.14EA 53 EUR
B21553.14 B21553.22 B21553.36 B21553.XX
Acide (1R)-(-)-2-oxobornane-10-sulfonique ≥98%
Acide (1R)-(-)-2-oxobornane-10-sulfonique
Purity: 98+% CAS No.: 35963-20-3 Molecular Formula: C10H16O4S Formula Weight: 232.30 Melting Point: ca 200° Beilstein Reference: 2809676 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00150753
Formule: C₁₀H₁₆O₄S
Poids moléculaire: 232.3 g/mol
Point d'ébullition: 375
Point de fusion: ∼ 200 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150753
Numéro CAS: 35963-20-3
EINECS: 252-817-9
UN: 3261
ADR: 8 III