Imprimer
Acétonitrile, ultralow_water 99,5 GC, corrected for water content, BakerDRY™, J.T.Baker®
Marques : Avantor
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyanure de méthyle, Méthyle cyanure, Cyanométhane
9035-12EA 277.48 EUR
9035-12 9035-10
Acétonitrile, ultralow_water 99,5 GC, corrected for water content, BakerDRY™, J.T.Baker®
Acétonitrile
Specifically manufactured for use in organic, organometallic, and oligonucleotide synthesis requiring low water solvents.
Formule: H₃CCN
Poids moléculaire: 41.05 g/mol
Point d'ébullition: 81.6
Point de fusion: –45.7 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 2 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Indice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃CN) (by GC, corrected for water) ≥99.5 %
Appearance Passes Test
ACS - Color (APHA) ≤10
ACS - Residue after Evaporation ≤1 ppm
ACS - Titrable Acid (µeq/g) ≤0.8
ACS - Titrable Base (µeq/g) ≤0.6
ACS - Water (by KF, coulometric) ≤10.0 ppm