Imprimer
Acétonitrile, anhydre ≥99.8%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyanure de méthyle, Méthyle cyanure, Cyanométhane
42311.AK 42311.K2
42311.AKEA 68.4 EUR
42311.AK 42311.K2
Acétonitrile, anhydre ≥99.8%
Acétonitrile
Purity: 99.8+% CAS No.: 75-05-8 Molecular Formula: CH3CN Formula Weight: 41.05 Flash Point: 5°(41°F) Physical Form: Liquid Density: 0.786 Refractive Index: 1.3440 Odour: Pungent Melting Point: -48 to -45° Boiling Point: 80-82° Beilstein Reference: 741857 Merck Reference: 14,70 UN No.: 1648 MDL No.: MFCD00001878
Formule: H₃CCN
Poids moléculaire: 41.05 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C
Point de fusion: –48…–45 °C
Densité: 0.786
Point éclair: 5 °C (41 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Indice Merck: 14,70
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM