Imprimer
Acétonitrile, extra sec sur tamis moléculaire 99.9%, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyanure de méthyle, Méthyle cyanure, Cyanométhane
364310010 364311000 364315000 364310025
364310010.EA 237 EUR
364310010. 364311000. 364315000. 364310025.
Acétonitrile, extra sec sur tamis moléculaire 99.9%, AcroSeal®
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Poids moléculaire: 41.05 g/mol
Point d'ébullition: 81…82 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.781 g/cm³
Point éclair: 2 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Indice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.001 %
GC ≥99.85 %