Imprimer
Acétonitrile 99.9% pour l'analyse des résidus
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cyanure de méthyle, Méthyle cyanure, Cyanométhane
326750010 326750025
ACRO326750010EA 136 EUR
ACRO326750010 ACRO326750025
Acétonitrile 99.9% pour l'analyse des résidus
Acétonitrile
Formule: H₃CCN
Poids moléculaire: 41.05 g/mol
Point d'ébullition: 81.6
Point de fusion: –46 °C
Densité: 0.781 g/cm³
Point éclair: 2 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
UN: 1648
ADR: 3 II
REACH: 01-2119471307-38
Indice Merck: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=b80b5c39e654fcf6904b18b58e22a816e8e138b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
GC ≥99.9 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.001 %