Undécanal ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 112-44-7
Molecular Formula: C11H22O
Formula Weight: 170.30
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -2°
Boiling Point: 110-112°/12mm
Beilstein Reference: 1753213
MDL No.: MFCD00007016
Formule:
C₁₁H₂₂O Point d'ébullition: 110…112 °C (12 mmHg) Point de fusion: –2 °C Densité: 0,827 Point éclair: 95 °C (203 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007016 Numéro CAS: 112-44-7 EINECS: 203-972-6 |